Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human BPHL Protein
Produktkod. 16010841
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16010841
Brand: enQuireBio™ QP7794ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BPHL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001289706.1
Gen-ID (Entrez) 670
Namn BPHL Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol BPHL
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MPRNLLYSLL SSHLSPHFST SVTSAKVAVN GVQLHYQQTG EGDHAVLLLP GMLGSGETDF GPQLKNLNKK LFTVVAWDPR GYGHSRPPDR DFPADFFERD AKDAVDLMKA LKFKKVSLLG WSDGGITALI AAAKYPSYIH KMVIWGANAY VTDEDSMIYE GIRDVSKWSE RTRKPLEALY GYDYFARTCE KWVDGIRQFK HLPDGNICRH LLPRVQCPAL IVHGEKDPLV PRFHADFIHK HVKGSRLHLM PEGKHNLHLR FADEFNKLAE DFLQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.