missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

enQuireBio™ Recombinant Human Breast cancer metastasis-suppressor 1 Protein

Produktkod. 16024861
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16024861

Brand: enQuireBio™ QP8482ec100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Breast cancer metastasis-suppressor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifikationer

Tillträdesnummer NP_056214.1
Gen-ID (Entrez) 25855
Namn Breast cancer metastasis-suppressor 1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol BRMS1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MPVQPPSKDT EEMEAEGDSA AEMNGEEEES EEERSGSQTE SEEESSEMDD EDYERRRSEC VSEMLDLEKQ FSELKEKLFR ERLSQLRLRL EEVGAERAPE YTEPLGGLQR SLKIRIQVAG IYKGFCLDVI RNKYECELQG AKQHLESEKL LLYDTLQGEL QERIQRLEED RQSLDLSSEW WDDKLHARGS SRSWDSLPPS KRKKAPLVSG PYIVYMLQEI DILEDWTAIK KARAA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.