Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Butyrophilin subfamily 2 member A2 Protein
Produktkod. 16031811
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16031811
Brand: enQuireBio™ QP7953ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Butyrophilin subfamily 2 member A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001184166.1
Gen-ID (Entrez) 10385
Namn Butyrophilin subfamily 2 member A2 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol BTN2A2
Protein Längd Partial (see sequence information for more details). of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens QFTVVGPANP ILAMVGENTT LRCHLSPEKN AEDMEVRWFR SQFSPAVFVY KGGRERTEEQ MEEYRGRITF VSKDINRGSV ALVIHNVTAQ ENGIYRCYFQ EGRSYDEAIL RLVVAGLGSK PLIEIKAQED GSIWLECISG GWYPEPLTVW RDPYGEVVPA LKEVSIADAD GLFMVTTAVI IRDKYVRNVS CSVNNTLLGQ EKETVIFIPE SFMPSASPWM VALAVILTAS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.