Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Butyrophilin subfamily 2 member A2 Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_001184166.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 10385 |
| Namn | Butyrophilin subfamily 2 member A2 Protein |
| Kvantitet | 10 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | BTN2A2 |
| Protein Längd | Partial (see sequence information for more details). of Isoform 2 |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Human |
| Visa mer |