Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human C-Myc-binding Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_036465.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 26292 |
| Namn | C-Myc-binding Protein |
| Kvantitet | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | MYCBP |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Human |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Human C-Myc-binding Protein >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering