Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human C1D Protein
Produktkod. 16038211
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16038211
Brand: enQuireBio™ QP93850ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C1D, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001177192.1
Gen-ID (Entrez) 10438
Namn C1D Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol C1D
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MAGEEINEDY PVEIHEYLSA FENSIGAVDE MLKTMMSVSR NELLQKLDPL EQAKVDLVSA YTLNSMFWVY LATQGVNPKE HPVKQELERI RVYMNRVKEI TDKKKAGKLD RGAASRFVKN ALWEPKSKNA SKVAN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.