Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Cadherin-12 Protein
Produktkod. 16026311
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16026311
Brand: enQuireBio™ QP8756ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cadherin-12, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001304156.1
Gen-ID (Entrez) 1010
Namn Cadherin-12 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CDH12
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens WVWNQFFVLE EYVGSEPQYV GKLHSDLDKG EGTVKYTLSG DGAGTVFTID ETTGDIHAIR SLDREEKPFY TLRAQAVDIE TRKPLEPESE FIIKVQDIND NEPKFLDGPY VATVPEMSPV GAYVLQVKAT DADDPTYGNS ARVVYSILQG QPYFSIDPKT GVIRTALPNM DREVKEQYQV LIQAKDMGGQ LGGLAGTTIV NITLTDVNDN PPRFPKSIFH LKVPESSPIG SAIGRIRAVD PDFGQNAEIE YNIVPGDGGN LFDIVTDEDT QEGVIKLKKP LDFETKKAYT FKVEASNLHL DHRFHSAGPF KDTATVKISV LDVDEPPVFS KPLYTMEVYE DTPVGTIIGA VTAQDLDVGS SAVRYFIDWK SDGDSYFTID GNEGTIATNE LLDRESTAQY NFSIIASKVS NPLLTSKVNI LINVLDVNEF PPEISVPYET AVCENAKPGQ IIQIVSAADR DLSPAGQQFS FRLSPEAAIK PNFTVRDFRN NTAGIETRRN GYSRRQQELY FLPVVIEDSS YPVQSSTNTM TIRVCRCDSD GTILSCNVEA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.