Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Calcineurin B homologous protein 1
Produktkod. 16095720
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16095720
Brand: enQuireBio™ QP6772ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calcineurin B homologous protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001161797.1
Gen-ID (Entrez) 54997
Namn Calcineurin B homologous protein 1
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TESC
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens GAAHSASEEV RELEGKTGFS SDQIEQLHRR FKQLSGDQPT IRKENFNNVP DLELNPIRSK IVRAFFDNRN LRKGPSGLAD EINFEDFLTI MSYFRPIDTT MDEEQVELSR KEKLRFLFHM YDSDSDGRIT LEEYRNVVEE LLSGNPHIEK ESARSIADGA MMEAASVCMG QMEPDQVYEG ITFEDFLKIW QGIDIETKMH VRFLNMETMA LCH
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.