Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Calcineurin B homologous protein 1
Produktkod. p-7153607
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16005730
Brand: enQuireBio™ QP6772ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calcineurin B homologous protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001161797.1
Gen-ID (Entrez) 54997
Namn Calcineurin B homologous protein 1
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TESC
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens GAAHSASEEV RELEGKTGFS SDQIEQLHRR FKQLSGDQPT IRKENFNNVP DLELNPIRSK IVRAFFDNRN LRKGPSGLAD EINFEDFLTI MSYFRPIDTT MDEEQVELSR KEKLRFLFHM YDSDSDGRIT LEEYRNVVEE LLSGNPHIEK ESARSIADGA MMEAASVCMG QMEPDQVYEG ITFEDFLKIW QGIDIETKMH VRFLNMETMA LCH
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.