Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Carbonic Anhydrase II / CA2 Protein
Produktkod. 15917449
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 15917449
Brand: enQuireBio™ QP5743ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carbonic Anhydrase II / CA2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000058.1
Gen-ID (Entrez) 760
Namn Carbonic Anhydrase II / CA2 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CA2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens SHHWGYGKHN GPEHWHKDFP IAKGERQSPV DIDTHTAKYD PSLKPLSVSY DQATSLRILN NGHAFNVEFD DSQDKAVLKG GPLDGTYRLI QFHFHWGSLD GQGSEHTVDK KKYAAELHLV HWNTKYGDFG KAVQQPDGLA VLGIFLKVGS AKPGLQKVVD VLDSIKTKGK SADFTNFDPR GLLPESLDYW TYPGSLTTPP LLECVTWIVL KEPISVSSEQ VLKFRKLNFN GEGEPEELMV DNWRPAQPLK NRQIKASFK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.