Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Carbonyl reductase family member 4 Protein
Produktkod. 16031901
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16031901
Brand: enQuireBio™ QP7969ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carbonyl reductase family member 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_116172.2
Gen-ID (Entrez) 84869
Namn Carbonyl reductase family member 4 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CBR4
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MDKVCAVFGG SRGIGRAVAQ LMARKGYRLA VIARNLEGAK AAAGDLGGDH LAFSCDVAKE HDVQNTFEEL EKHLGRVNFL VNAAGINRDG LLVRTKTEDM VSQLHTNLLG SMLTCKAAMR TMIQQQGGSI VNVGSIVGLK GNSGQSVYSA SKGGLVGFSR ALAKEVARKK IRVNVVAPGF VHTDMTKDLK EEHLKKNIPL GRFGETIEVA HAVVFLLESP YITGHVLVVD GGLQLIL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.