Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Casein kinase I isoform epsilon Protein
Produktkod. 16044211
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16044211
Brand: enQuireBio™ QP8358ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Casein kinase I isoform epsilon, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001276841.1
Gen-ID (Entrez) 102800317
Namn Casein kinase I isoform epsilon Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CSNK1E
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens SGSFGDIYLG ANIASGEEVA IKLECVKTKH PQLHIESKFY KMMQGGVGIP SIKWCGAEGD YNVMVMELLG PSLEDLFNFC SRKFSLKTVL LLADQMISRI EYIHSKNFIH RDVKPDNFLM GLGKKGNLVY IIDFGLAKKY RDARTHQHIP YRENKNLTGT ARYASINTHL GIEQSRRDDL ESLGYVLMYF NLGSLPWQGL KAATKRQKYE RISEK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.