Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Cathepsin F Protein
Produktkod. 16016701
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16016701
Brand: enQuireBio™ QP8829ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cathepsin F, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003784.2
Gen-ID (Entrez) 8722
Namn Cathepsin F Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CTSF
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens PEWDWRSKGA VTKVKDQGMC GSCWAFSVTG NVEGQWFLNQ GTLLSLSEQE LLDCDKMDKA CMGGLPSNAY SAIKNLGGLE TEDDYSYQGH MQSCNFSAEK AKVYINDSVE LSQNEQKLAA WLAKRGPISV AINAFGMQFY RHGISRPLRP LCSPWLIDHA VLLVGYGNRS DVPFWAIKNS WGTDWGEKGY YYLHRGSGAC GVNTMASSAV VD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.