Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human CD10 / Neprilysin / MME Protein
Produktkod. 16007991
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16007991
Brand: enQuireBio™ QP9276ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD10 / Neprilysin / MME, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000893.2
Gen-ID (Entrez) 4311
Namn CD10 / Neprilysin / MME Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MME
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens YDDGICKSSD CIKSAARLIQ NMDATTEPCT DFFKYACGGW LKRNVIPETS SRYGNFDILR DELEVVLKDV LQEPKTEDIV AVQKAKALYR SCINESAIDS RGGEPLLKLL PDIYGWPVAT ENWEQKYGAS WTAEKAIAQL NSKYGKKVLI NLFVGTDDKN SVNHVIHIDQ PRLGLPSRDY YECTGIYKEA CTAYVDFMIS VARLIRQEER LPIDENQLAL EMNKVMELEK EIANATAKPE DRNDPMLLYN KMTLAQIQNN FSLEINGKPF SWLNFTNEIM STVNISITNE EDVVVYAPEY LTKLKPILTK YSARDLQNLM SWRFIMDLVS SLSRTYKESR NAFRKALYGT TSETATWRRC ANYVNGNMEN AVGRLYVEAA FAGESKHVVE DLIAQIREVF IQTLDDLTWM DAETKKRAEE KALAIKERIG YPDDIVSNDN KLNNEYLELN YKEDEYFENI IQNLKFSQSK QLKKLREKVD KDEWISGAAV VNAFYSSGRN QIVFPAGILQ PPFFSAQQSN SLNYGGIGMV IGHEITHGFD DNGRNFNKDG DLVDWWTQQS ASNFKEQSQC MVYQYGNFSW DLAGGQHLNG INTLGENIAD NGGLGQAYRA YQNYIKKNGE EKLLPGLDLN HKQLFFLNFA QVWCGTYRPE YAVNSIKTDV HSPGNFRIIG TLQNSAEFSE AFHCRKNSYM NPEKKCRVW
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt