Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human CD112 / Nectin-2 / PVRL2 Protein
Produktkod. 16051251
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16051251
Brand: enQuireBio™ QP7863ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD112 / Nectin-2 / PVRL2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001036189.1
Gen-ID (Entrez) 5819
Namn CD112 / Nectin-2 / PVRL2 Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PVRL2
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens QDVRVQVLPE VRGQLGGTVE LPCHLLPPVP GLYISLVTWQ RPDAPANHQN VAAFHPKMGP SFPSPKPGSE RLSFVSAKQS TGQDTEAELQ DATLALHGLT VEDEGNYTCE FATFPKGSVR GMTWLRVIAK PKNQAEAQKV TFSQDPTTVA LCISKEGRPP ARISWLSSLD WEAKETQVSG TLAGTVTVTS RFTLVPSGRA DGVTVTCKVE HESFEEPALI PVTLSVRYPP EVSISGYDDN WYLGRTDATL SCDVRSNPEP TGYDWSTTSG TFPTSAVAQG SQLVIHAVDS LFNTTFVCTV TNAVGMGRAE QVIFVRETPN TAGAGATGG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.