Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human CD133 / PROM1 / Prominin 1 Protein
Produktkod. 16028141
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16028141
Brand: enQuireBio™ QP9348ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD133 / PROM1 / Prominin 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001139319.1
Gen-ID (Entrez) 8842
Namn CD133 / PROM1 / Prominin 1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PROM1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens GANVEKLICE PYTSKELFRV LDTPYLLNED WEYYLSGKLF NKSKMKLTFE QVYSDCKKNR GTYGTLHLQN SFNISEHLNI NEHTGSISSE LESLKVNLNI FLLGAAGRKN LQDFAACGID RMNYDSYLAQ TGKSPAGVNL LSFAYDLEAK ANSLPPGNLR NSLKRDAQTI KTIHQQRVLP IEQSLSTLYQ SVKILQRTGN GLLERVTRIL ASLDFAQNFI TNNTSSVIIE ETKKYGRTII GYFEHYLQWI EFSISEKVAS CKPVATALDT AVDVFLCSYI IDPLN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.