Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human CD146 / MCAM Protein
Produktkod. 16005971
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16005971
Brand: enQuireBio™ QP8689ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD146 / MCAM, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_006491.2
Gen-ID (Entrez) 4162
Namn CD146 / MCAM Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MCAM
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens LSQSQGNLSH VDWFSVHKEK RTLIFRVRQG QGQSEPGEYE QRLSLQDRGA TLALTQVTPQ DERIFLCQGK RPRSQEYRIQ LRVYKAPEEP NIQVNPLGIP VNSKEPEEVA TCVGRNGYPI PQVIWYKNGR PLKEEKNRVH IQSSQTVESS GLYTLQSILK AQLVKEDKDA QFYCELNYRL PSGNHMKESR EVTVPVFYPT EKVWLEVEPV GMLKEGDRVE IRCLADGNPP PHFSISKQNP STREAEEETT NDNGVLVLEP ARKEHSGRYE CQGLDLDTMI SLLSEPQELL VNYVSDVRVS PAAPERQEGS SLTLTCEAES SQDLEFQWLR EETGQVLERG PVLQLHDLKR EAGGGYRCVA SVPSIPGLNR TQLVNVAIFG PPWMAFKERK VWVKENMVLN LSCEASGHPR PTISWNVNGT ASEQDQDPQR VLSTLNVLVT PELLETGVEC TASNDLGKNT SILFLELVNL TTLTPDSNTT TGLSTSTASP HTRANSTSTE RKLPEPESRG VVIVAVIVCI LVLAVLGAVL YFLYKKGKLP CRRSGKQEIT LPPSRKSELV VEVKSDKLPE EMGLLQGSSG DKRAPGDQGE KYIDLRH
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.