Läs mer
R&D Systems™ Recombinant Human CD300e/LMIR6 Fc Chimera Protein
Description
The ED50 for this effect 0.6-6.0 μg/mL.
Spécification
Spécification
| Tillträdesnummer | Q496F6.2 |
| Formulering | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Tris and NaCl. |
| Gen-ID (Entrez) | 342510 |
| Molekylvikt (g/mol) | Observed: 45-56 kDa, under reducing conditions; Theroretical: 44 kDa |
| Kvantitet | 50 μg |
| Källa | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human CD300e/LMIR6 protein Human CD300e/LMIR6 (Leu18-Leu169) Accession # Q496F6.2(N-terminus) IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Förvaringskrav | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxinkoncentration | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Konjugera | Unconjugated |
| Rekonstitution | Reconstitute at 200 μg/mL in PBS. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?