Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Cell division cycle protein 23 homolog Protein
Produktkod. 16023471
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16023471
Brand: enQuireBio™ QP8237ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cell division cycle protein 23 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_004652.2
Gen-ID (Entrez) 8697
Namn Cell division cycle protein 23 homolog Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CDC23
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens AAVAPVLSIN SDFSDLREIK KQLLLIAGLT RERGLLHSSK WSAELAFSLP ALPLAELQPP PPITEEDAQD MDAYTLAKAY FDVKEYDRAA HFLHGCNSKK AYFLYMYSRY LSGEKKKDDE TVDSLGPLEK GQVKNEALRE LRVELSKKHQ ARELDGFGLY LYGVVLRKLD LVKEAIDVFV EATHVLPLHW GAWLELCNLI TDKEMLKFLS LPDTWMKEFF LAHIYTELQL IEEALQKYQN LIDVGFSKSS YIVSQIAVAY HNIRDIDKAL SIFNELRKQD PYRIENMDTF SNLLYVRSMK SELSYLAHNL CEIDKYRVET CCVIGNYYSL RSQHEKAALY FQRALKLNPR YLGAWTLMGH EYMEMKNTSA AIQAYRHAIE VNKRDYRAWY GLGQTYEILK MPFYCLYYYR RAHQLRPNDS RMLVALGECY EKLNQLVEAK KCYWRAYAVG DVEKMALVKL AKLHEQLTES EQAAQCYIKY IQDIYSCGEI VEHLEESTAF RYLAQYYFKC KLWDEASTCA QKCCAFNDTR EEGKALLRQI LQLRNQGETP TTEVPAPFFL PASLSANNTP TRRVSPLN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.