Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Centromere protein 1
Produktkod. 16029610
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16029610
Brand: enQuireBio™ QP7591ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Centromere protein R, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001193668.1
Gen-ID (Entrez) 23421
Namn Centromere protein 1
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ITGB3BP
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MPVKRSLKLD GLLEENSFDP SKITRKKSVI TYSPTTGTCQ MSLFASPTSS EEQKHRNGLS NEKRKKLNHP SLTESKESTT KDNDEFMMLL SKVEKLSEEI MEIMQNLSSI QALEGSRELE NLIGISCASH FLKREMQKTK ELMTKVNKQK LFEKSTGLPH KASRHLDSYE FLKAILN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.