Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Charged multivesicular body protein 1
Produktkod. p-7154829
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16002971
Brand: enQuireBio™ QP8158ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Charged multivesicular body protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001182465.1
Gen-ID (Entrez) 51510
Namn Charged multivesicular body protein 1
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CHMP5
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MNRLFGKAKP KAPPPSLTDC IGTVDSRAES IDKKISRLDA ELVKYKDQIK KMREGPAKNM VKQKALRVLK QKRMYEQQRD NLAQQSFNME QANYTIQSLK DTKTTVDAMK LGVKEMKKAY KQVKIDQIED LQDQLEDMME DANEIQEALS RSYGTPELDE DDLEAELDAL GDELLADEDS SYLDEAASAP AIPEGVPTDT KNKDGVLVDE FGLPQIPAS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.