Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Charged multivesicular body protein 1
Produktkod. 16012971
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16012971
Brand: enQuireBio™ QP8158ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Charged multivesicular body protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001182465.1
Gen-ID (Entrez) 51510
Namn Charged multivesicular body protein 1
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CHMP5
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MNRLFGKAKP KAPPPSLTDC IGTVDSRAES IDKKISRLDA ELVKYKDQIK KMREGPAKNM VKQKALRVLK QKRMYEQQRD NLAQQSFNME QANYTIQSLK DTKTTVDAMK LGVKEMKKAY KQVKIDQIED LQDQLEDMME DANEIQEALS RSYGTPELDE DDLEAELDAL GDELLADEDS SYLDEAASAP AIPEGVPTDT KNKDGVLVDE FGLPQIPAS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.