Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Charged multivesicular body protein 1b Protein
Produktkod. p-7154426
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16020581
Brand: enQuireBio™ QP7751ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Charged multivesicular body protein 1b, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_065145.2
Gen-ID (Entrez) 57132
Namn Charged multivesicular body protein 1b Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CHMP1B
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MSNMEKHLFN LKFAAKELSR SAKKCDKEEK AEKAKIKKAI QKGNMEVARI HAENAIRQKN QAVNFLRMSA RVDAVAARVQ TAVTMGKVTK SMAGVVKSMD ATLKTMNLEK ISALMDKFEH QFETLDVQTQ QMEDTMSSTT TLTTPQNQVD MLLQEMADEA GLDLNMELPQ GQTGSVGTSV ASAEQDELSQ RLARLRDQV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.