Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Chitinase domain-containing protein 1
Produktkod. 16023191
Kvantitet:
100 μg
20 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
20µg
50µg
Produktkod. 16023191
Brand: enQuireBio™ QP8193ma20ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Chitinase domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001136146.1
Gen-ID (Entrez) 66005
Namn Chitinase domain-containing protein 1
Kvantitet 20 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Chid1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Mammal
Protein Tag His
Sekvens TLSKSDAKKA ASKTLLEKSQ FSDKPVQDRG LVVTDLKAES VVLEHRSYCS AKARDRHFAG DVLGYVTPWN SHGYDVTKVF GSKFTQISPV WLQLKRRGRE MFEVTGLHDV DQGWMRAVRK HAKGLHIVPR LLFEDWTYDD FRNVLDSEDE IEELSKTVVQ VAKNQHFDGF VVEVWNQLLS QKRVGLIHML THLAEALHQA RLLALLVIPP AITPGTDQLG MFTHKEFEQL APVLDGFSLM TYDYSTAHQP GPNAPLSWVR ACVQVLDPKS KWRSKILLGL NFYGMDYATS KDAREPVVGA RYIQTLKDHR PRMVWDSQAS EHFFEYKKSR SGRHVVFYPT LKSLQVRLEL ARELGVGVSI WELGQGLDYF YDLL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.