Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human CINP Protein
Produktkod. 16082341
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16082341
Brand: enQuireBio™ QP8044ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CINP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001306975.1
Gen-ID (Entrez) 51550
Namn CINP Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CINP
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MEAKTLGTVT PRKPVLSVSA RKIKDNAADW HNLILKWETL NDAGFTTANN IANLKISLLN KDKIELDSSS PASKENEEKV CLEYNEELEK LCEELQATLD GLTKIQVKME KLSSTTKGIC ELENYHYGEE SKRPPLFHTW PTTHFYEVSH KLLEMYRKEL LLKRTVAKEL AHTGDPDLTL SYLSMWLHQP YVESDSRLHL ESMLLETGHR AL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.