Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human CNKSR2 Protein
Produktkod. 16097561
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16097561
Brand: enQuireBio™ QP9073ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CNKSR2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001162118.1
Gen-ID (Entrez) 22866
Namn CNKSR2 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CNKSR2
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens AAEHLDDMNR WLNRINMLTA GYAERERIKQ EQDYWSESDK EEADTPSTPK QDSPPPPYDT YPRPPSMSCA SPYVEAKHSR LSSTETSQSQ SSHEEFRQEV TGSSAVSPIR KTASQRRSWQ DLIETPLTSS GLHYLQTLPL EDSVFSDSAA I
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.