Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human COX5A, mitochondrial Protein
Produktkod. 16093981
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16093981
Brand: enQuireBio™ QP8319ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COX5A, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_004246.2
Gen-ID (Entrez) 9377
Namn COX5A, mitochondrial Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol COX5A
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens SHGSQETDEE FDARWVTYFN KPDIDAWELR KGINTLVTYD MVPEPKIIDA ALRACRRLND FASTVRILEV VKDKAGPHKE IYPYVIQELR PTLNELGIST PEELGLDKV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.