missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

R&D Systems™ Recombinant Human CXCL3/GRO gamma Protein

Produktkod. 18360278
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
50 μg
Formulering:
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18360278

Brand: R&D Systems™ 277GG050

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human CXCL3/GRO gamma Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CXCL3/GRO gamma Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

För användning med (applikation) Bioactivity
Formulering Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
Gen-ID (Entrez) 2921
Molekylvikt (g/mol) 8 kDa
Namn CXCL3/GRO gamma/CINC-2/DCIP-1
Kvantitet 50 μg
Källa E. coli-derived human CXCL3/GRO gamma/CINC-2/DCIP-1 protein Ala35-Asn107
Förvaringskrav Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Konjugera Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Renhet eller kvalitetsklass 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.