Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokeratin 10 Protein
Produktkod. p-7152999
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16022120
Brand: enQuireBio™ QP6275ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokeratin 10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000412.3
Gen-ID (Entrez) 3858
Namn Cytokeratin 10 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol KRT10
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MSVRYSSSKH YSSSRSGGGG GGGGCGGGGG VSSLRISSSK GSLGGGFSSG GFSGGSFSRG SSGGGCFGGS SGGYGGLGGF GGGSFRGSYG SSSFGGSYGG IFGGGSFGGG SFGGGSFGGG GFGGGGFGGG FGGGFGGDGG LLSGNEKVTM QNLNDRLASY LDKVRALEES NYELEGKIKE WYEKHGNSHQ GEPRDYSKYY KTIDDLKNQI LNLTTDNANI LLQIDNARLA ADDFRLKYEN EVALRQSVEA DINGLRRVLD ELTLTKADLE MQIESLTEEL AYLKKNHEEE MKDLRNVSTG DVNVEMNAAP GVDLTQLLNN MRSQYEQLAE QNRKDAEAWF NEKSKELTTE IDNNIEQISS YKSEITELRR NVQALEIELQ SQLALKQSLE ASLAETEGRY CVQLSQIQAQ ISALEEQLQQ IRAETECQNT EYQQLLDIKI RLENEIQTYR SLLEGEGSSG GGGRGGGSFG GGYGGGSSGG GSSGGGHGGG HGGSSGGGYG GGSSGGGSSG GGYGGGSSSG GHGGSSSGGY GGGSSGGGGG GYGGGSSGGG SSSGGGYGGG SSSGGHKSSS SGSVGESSSK GPRY
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.