Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokeratin 8 Protein
Produktkod. p-7153009
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16022180
Brand: enQuireBio™ QP6284ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokeratin 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001243222.1
Gen-ID (Entrez) 3856
Namn Cytokeratin 8 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol KRT8
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens SIRVTQKSYK VSTSGPRAFS SRSYTSGPGS RISSSSFSRV GSSNFRGGLG GGYGGASGMG GITAVTVNQS LLSPLVLEVD PNIQAVRTQE KEQIKTLNNK FASFIDKVRF LEQQNKMLET KWSLLQQQKT ARSNMDNMFE SYINNLRRQL ETLGQEKLKL EAELGNMQGL VEDFKNKYED EINKRTEMEN EFVLIKKDVD EAYMNKVELE SRLEGLTDEI NFLRQLYEEE IRELQSQISD TSVVLSMDNS RSLDMDSIIA EVKAQYEDIA NRSRAEAESM YQIKYEELQS LAGKHGDDLR RTKTEISEMN RNISRLQAEI EGLKGQRASL EAAIADAEQR GELAIKDANA KLSELEAALQ RAKQDMARQL REYQELMNVK LALDIEIATY RKLLEGEESR LESGMQNMSI HTKTTSGYAG GLSSAYGGLT SPGLSYSLGS SFGSGAGSSS FSRTSSSRAV VVKKIETRDG KLVSESSDVL PK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.