Läs mer
R&D Systems™ Recombinant Human DDB1/CRBN Complex Protein
Produktkod. 18789296
Kvantitet:
25 μg
Produktkod. 18789296
Brand: R&D Systems™ E3500025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Typical concentration to support in vitro applications will depend on experimental conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tillträdesnummer Q16531.1, Q96SW2.1
För användning med (applikation) Bioactivity
Formulering Supplied as a 0.2 μm filtered solution in HEPES, NaCl, DTT and Glycerol.
Molekylvikt (g/mol) M.W. (theoretical): 127 kDa (DDB1), 51 kDa (CRBN)
Kvantitet 25 μg
Källa Spodoptera frugiperda, Sf 21 (baculovirus)-derived human DDB1/CRBN Complex protein
Förvaringskrav Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -70°C as supplied. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
Regulatorisk status RUO
Specifik reaktivitet DDB1/CRBN Complex
Konjugera Unconjugated
Art Human
Rekombinant Recombinant
Buffert X mg/mL (X μm) in 50 mM HEPES pH 7.5, 200 mM NaCl, 10% (v/v), Glycerol, 1 mM DTT
Renhet eller kvalitetsklass >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by Colloidal Coomassie™ Blue stain.
Protein DDB1/CRBN Complex
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt