Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Death-associated protein 1
Produktkod. 16034131
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16034131
Brand: enQuireBio™ QP8344ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Death-associated protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001278892.1
Gen-ID (Entrez) 1611
Namn Death-associated protein 1
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol DAP1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens SSPPEGKLET KAGHPPAVKA GGMRIVQKHP HTGDTKEEKD KDDQEWESPS PPKPTVFISG VIARGDKDFP PAAAQVAHQK PHASMDKHPS PRTQHIQQPR K
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.