Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Dehydrogenase/reductase SDR family member 7 Protein
Produktkod. 16013851
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16013851
Brand: enQuireBio™ QP8296ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dehydrogenase/reductase SDR family member 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001309209.1
Gen-ID (Entrez) 51635
Namn Dehydrogenase/reductase SDR family member 7 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol DHRS7
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens DGDLTLLWAE WQGRRPEWEL TDMVVWVTGA SSGIGEELAY QLSKLGVSLV LSARRVHELE RVKRRCLENG NLKEKDILVL PLDLTDTGSH EAATKAVLQE FGRIDILVNN GGMSQRSLCM DTSLDVYRKL IELNYLGTVS LTKCVLPHMI ERKQGKIVTV NSILGIISVP LSIGYCASKH ALRGFFNGLR TELATYPGII VSNICPGPVQ SNIVENSLAG EVTKTIGNNG DQSHKMTTSR CVRLMLISMA NDLKEVWISE QPFLLVTYLW QYMPTWAWWI TNKMGKKRIE NFKSGVDADS SYFKIFKTKH D
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.