Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dehydrogenase/reductase SDR family member 7 Protein
Artikelnummer. p-7154977
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16023851
Marke: enQuireBio™ QP8296ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dehydrogenase/reductase SDR family member 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Tillträdesnummer NP_001309209.1
Gen-ID (Entrez) 51635
Namn Dehydrogenase/reductase SDR family member 7 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol DHRS7
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens DGDLTLLWAE WQGRRPEWEL TDMVVWVTGA SSGIGEELAY QLSKLGVSLV LSARRVHELE RVKRRCLENG NLKEKDILVL PLDLTDTGSH EAATKAVLQE FGRIDILVNN GGMSQRSLCM DTSLDVYRKL IELNYLGTVS LTKCVLPHMI ERKQGKIVTV NSILGIISVP LSIGYCASKH ALRGFFNGLR TELATYPGII VSNICPGPVQ SNIVENSLAG EVTKTIGNNG DQSHKMTTSR CVRLMLISMA NDLKEVWISE QPFLLVTYLW QYMPTWAWWI TNKMGKKRIE NFKSGVDADS SYFKIFKTKH D
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt