missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

enQuireBio™ Recombinant Human Delta-like protein 1

Produktkod. 16083101
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16083101

Brand: enQuireBio™ QP8179ye10ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Delta-like protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifikationer

Tillträdesnummer NP_058637.1
Gen-ID (Entrez) 10683
Namn Delta-like protein 1
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol DLL3
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens AGVFELQIHS FGPGPGPGAP RSPCSARLPC RLFFRVCLKP GLSEEAAESP CALGAALSAR GPVYTEQPGA PAPDLPLPDG LLQVPFRDAW PGTFSFIIET WREELGDQIG GPAWSLLARV AGRRRLAAGG PWARDIQRAG AWELRFSYRA RCEPPAVGTA CTRLCRPRSA PSRCGPGLRP CAPLEDECEA PLVCRAGCSP EHGFCEQPGE CRCLEGWTGP LCTVPVSTSS CLSPRGPSSA TTGCLVPGPG PCDGNPCANG GSCSETPRSF ECTCPRGFYG LRCEVSGVTC ADGPCFNGGL CVGGADPDSA YICHCPPGFQ GSNCEKRVDR CSLQPCRNGG LCLDLGHALR CRCRAGFAGP RCEHDLDDCA GRACANGGTC VEGGGAHRCS CALGFGGRDC RERADPCAAR PCAHGGRCYA HFSGLVCACA PGYMGARCEF PVHPDGASAL PAAPPGLRPG DPQRYL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.