Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Deoxyguanosine kinase, mitochondrial Protein
Produktkod. p-7154257
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16039590
Brand: enQuireBio™ QP7588ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Deoxyguanosine kinase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001305788.1
Gen-ID (Entrez) 1716
Namn Deoxyguanosine kinase, mitochondrial Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol DGUOK
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens RLSIEGNIAV GKSTFVKLLT KTYPEWHVAT EPVATWQNIQ AAGTQKACTA QSLGNLLDMM YREPARWSYT FQTFSFLSRL KVQLEPFPEK LLQARKPVQI FERSVYSDRY IFAKNLFENG SLSDIEWHIY QDWHSFLLWE FASRITLHGF IYLQASPQVC LKRLYQRARE EEKGIELAYL EQLHGQHEAW LIHKTTKLHF EALMNIPVLV LDVNDDFSEE VTKQEDLMRE VNTFVKNL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.