Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human DHRS2 Protein
Produktkod. p-7154212
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16039320
Brand: enQuireBio™ QP7548ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DHRS2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_005785.1
Gen-ID (Entrez) 10202
Namn DHRS2 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol DHRS2
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MLSAVARGYQ GWFHPCARLS VRMSSTGIDR KGVLANRVAV VTGSTSGIGF AIARRLARDG AHVVISSRKQ QNVDRAMAKL QGEGLSVAGI VCHVGKAEDR EQLVAKALEH CGGVDFLVCS AGVNPLVGST LGTSEQIWDK ILSVNVKSPA LLLSQLLPYM ENRRGAVILV SSIAAYNPVV ALGVYNVSKT ALLGLTRTLA LELAPKDIRV NCVVPGIIKT DFSKVVRIGF MGMSLSGRTS RNIISCRGLG SQRTVQESCP SCALQMPATS TGRTLRWQAT PLGSERSGGG CVAVVPGPGA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.