Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human DNA-3-methyladenine glycosylase Protein
Produktkod. 16018011
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16018011
Brand: enQuireBio™ QP9282ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA-3-methyladenine glycosylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001015052.1
Gen-ID (Entrez) 4350
Namn DNA-3-methyladenine glycosylase Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MPG
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens QFCRRMGQKK QRPARAGQPH SSSDAAQAPA EQPHSSSDAA QAPCPRERCL GPPTTPGPYR SIYFSSPKGH LTRLGLEFFD QPAVPLARAF LGQVLVRRLP NGTELRGRIV ETEAYLGPED EAAHSRGGRQ TPRNRGMFMK PGTLYVYIIY GMYFCMNISS QGDGACVLLR ALEPLEGLET MRQLRSTLRK GTASRVLKDR ELCSGPSKLC QALAINKSFD QRDLAQDEAV WLERGPLEPS EPAVVAAARV GVGHAGEWAR KPLRFYVRGS PWVSVVDRVA EQDTQA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.