Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human DNA-binding protein inhibitor ID-2 Protein
Produktkod. p-7152886
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16001450
Brand: enQuireBio™ QP6191ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA-binding protein inhibitor ID-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_002157.2
Gen-ID (Entrez) 3398
Namn DNA-binding protein inhibitor ID-2 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ID2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MKAFSPVRSV RKNSLSDHSL GISRSKTPVD DPMSLLYNMN DCYSKLKELV PSIPQNKKVS KMEILQHVID YILDLQIALD SHPTIVSLHH QRPGQNQASR TPLTTLNTDI SILSLQASEF PSELMSNDSK ALCG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.