Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human DNA oxidative demethylase ALKBH2 Protein
Produktkod. p-7154444
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16000691
Brand: enQuireBio™ QP7771ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA oxidative demethylase ALKBH2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001001655.1
Gen-ID (Entrez) 121642
Namn DNA oxidative demethylase ALKBH2 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ALKBH2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MDRFLVKGAQ GGLLRKQEEQ EPTGEEPAVL GGDKESTRKR PRREAPGNGG HSAGPSWRHI RAEGLDCSYT VLFGKAEADE IFQELEKEVE YFTGALARVQ VFGKWHSVPR KQATYGDAGL TYTFSGLTLS PKPWIPVLER IRDHVSGVTG QTFNFVLINR YKDGCDHIGE HRDDERELAP GSPIASVSFG ACRDFVFRHK DSRGKSPSRR VAVVRLPLAH GSLLMMNHPT NTHWYHSLPV RKKVLAPRVN LTFRKILLTK K
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.