Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human DNA replication complex GINS protein PSF2 Protein
Produktkod. 16013641
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16013641
Brand: enQuireBio™ QP8265ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA replication complex GINS protein PSF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_057179.1
Gen-ID (Entrez) 51659
Namn DNA replication complex GINS protein PSF2 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol GINS2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MDAAEVEFLA EKELVTIIPN FSLDKIYLIG GDLGPFNPGL PVEVPLWLAI NLKQRQKCRL LPPEWMDVEK LEKMRDHERK EETFTPMPSP YYMELTKLLL NHASDNIPKA DEIRTLVKDM WDTRIAKLRV SADSFVRQQE AHAKLDNLTL MEINTSGTFL TQALNHMYKL RTNLQPLEST QSQDF
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.