missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-116 of Human DPPA5/ESG1 The Recombinant Human DPPA5/ESG1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human DPPA5/ESG1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 0.25mg/mL |
| För användning med (applikation) | SDS-PAGE |
| Formulering | 20mM Phosphate buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol |
| Gen-ID (Entrez) | 340168 |
| Molekylvikt (g/mol) | TMW: 15.9kDa |
| Kvantitet | 0.05 mg |
| Förvaringskrav | Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gene Alias | developmental pluripotency associated 5, developmental pluripotency-associated 5 protein, embryonal stem cell specific gene 1, Embryonal stem cell-specific gene 1 protein, Esg1, ESG1ESG-1, hDPPA5 |
| Vanligt namn | DPPA5/ESG1 |
| Konjugera | Unconjugated |
| Visa mer |
For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?