Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human DR6 / TNFRSF21 Protein
Produktkod. 16016040
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 16016040
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP6815ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DR6 / TNFRSF21, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Tillträdesnummer NP_055267.1
Gen-ID (Entrez) 27242
Namn DR6 / TNFRSF21 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TNFRSF21
Protein Längd Cytoplasmic Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens RKSSRTLKKG PRQDPSAIVE KAGLKKSMTP TQNREKWIYY CNGHGIDILK LVAAQVGSQW KDIYQFLCNA SEREVAAFSN GYTADHERAY AALQHWTIRG PEASLAQLIS ALRQHRRNDV VEKIRGLMED TTQLETDKLA LPMSPSPLSP SPIPSPNAKL ENSALLTVEP SPQDKNKGFF VDESEPLLRC DSTSSGSSAL SRNGSFITKE KKDTVLRQVR LDPCDLQPIF DDMLHFLNPE ELRVIEEIPQ AEDKLDRLFE IIGVKSQEAS QTLLDSVYSH LPDLL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.