Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human DRAXIN Protein
Produktkod. 16021201
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16021201
Brand: enQuireBio™ QP7855ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DRAXIN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_940947.3
Gen-ID (Entrez) 374946
Namn DRAXIN Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol DRAXIN
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens GALAPGTPAR NLPENHIDLP GPALWTPQAS HHRRRGPGKK EWGPGLPSQA QDGAVVTATR QASRLPEAEG LLPEQSPAGL LQDKDLLLGL ALPYPEKENR PPGWERTRKR SREHKRRRDR LRLHQGRALV RGPSSLMKKA ELSEAQVLDA AMEESSTSLA PTMFFLTTFE AAPATEESLI LPVTSLRPQQ AQPRSDGEVM PTLDMALFDW TDYEDLKPDG WPSAKKKEKH RGKLSSDGNE TSPAEGEPCD HHQDCLPGTC CDLREHLCTP HNRGLNNKCF DDCMCVEGLR CYAKFHRNRR VTRRKGRCVE PETANGDQGS FINV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.