Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human DTD2 Protein
Produktkod. p-7154622
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16001741
Brand: enQuireBio™ QP7941ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DTD2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_542395.1
Gen-ID (Entrez) 112487
Namn DTD2 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol DTD2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MAEGSRIPQA RALLQQCLHA RLQIRPADGD VAAQWVEVQR GLVIYVCFFK GADKELLPKM VNTLLNVKLS ETENGKHVSI LDLPGNILII PQATLGGRLK GRNMQYHSNS GKEEGFELYS QFVTLCEKEV AANSKCAEAR VVVEHGTYGN RQVLKLDTNG PFTHLIEF
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.