Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Dysbindin domain-containing protein 1
Produktkod. 16032431
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16032431
Brand: enQuireBio™ QP8060ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dysbindin domain-containing protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001041686.1
Gen-ID (Entrez) 55861
Namn Dysbindin domain-containing protein 1
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol DBNDD2
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MDPNPRAALE RQQLRLRERQ KFFEDILQPE TEFVFPLSHL HLESQRPPIG SISSMEVNVD TLEQVELIDL GDPDAADVFL PCEDPPPTPQ SSGMDNHLEE LSLPVPTSDR TTSRTSSSSS SDSSTNLHSP NPSDDGADTP LAQSDEEEER GDGGAEPGAC S
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.