Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Dystonin Protein
Produktkod. 16011091
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16011091
Brand: enQuireBio™ QP7837ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dystonin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001138241.1
Gen-ID (Entrez) 667
Namn Dystonin Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol DST
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MAGYLSPAAY LYVEEQEYLQ AYEDVLERYK DERDKVQKKT FTKWINQHLM KVRKHVNDLY EDLRDGHNLI SLLEVLSGDT LPREKGRMRF HRLQNVQIAL DYLKRRQVKL VNIRNDDITD GNPKLTLGLI WTIILHFQIS DIHVTGESED MSAKERLLLW TQQATEGYAG IRCENFTTCW RDGKLFNAII HKYRP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.