Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase parkin Protein
Produktkod. 16023500
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16023500
Brand: enQuireBio™ QP6466ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase parkin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_004553.2
Gen-ID (Entrez) 5071
Namn E3 ubiquitin-protein ligase parkin Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PARK2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MIVFVRFNSS HGFPVEVDSD TSIFQLKEVV AKRQGVPADQ LRVIFAGKEL RNDWTVQNCD LDQQSIVHIV QRPWRKGQEM NATGGDDPRN AAGGCEREPQ SLTRVDLSSS VLPGDSVGLA VILHTDSRKD SPPAGSPAGR SIYNSFYVYC KGPCQRVQPG KLRVQCSTCR QATLTLTQGP SCWDDVLIPN RMSGECQSPH CPGTSAEFFF KCGAHPTSDK ETSVALHLIA TNSRNITCIT CTDVRSPVLV FQCNSRHVIC LDCFHLYCVT RLNDRQFVHD PQLGYSLPCV AGCPNSLIKE LHHFRILGEE QYNRYQQYGA EECVLQMGGV LCPRPGCGAG LLPEPDQRKV TCEGGNGLGC GFAFCRECKE AYHEGECSAV FEASGTTTQA YRVDERAAEQ ARWEAASKET IKKTTKPCPR CHVPVEKNGG CMHMKCPQPQ CRLEWCWNCG CEWNRVCMGD HWFDV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.