Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RNF114 Protein
Produktkod. 16044530
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16044530
Brand: enQuireBio™ QP6611ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase RNF114, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_061153.1
Gen-ID (Entrez) 55905
Namn E3 ubiquitin-protein ligase RNF114 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RNF114
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MAAQQRDCGG AAQLAGPAAE ADPLGRFTCP VCLEVYEKPV QVPCGHVFCS ACLQECLKPK KPVCGVCRSA LAPGVRAVEL ERQIESTETS CHGCRKNFFL SKIRSHVATC SKYQNYIMEG VKATIKDASL QPRNVPNRYT FPCPYCPEKN FDQEGLVEHC KLFHSTDTKS VVCPICASMP WGDPNYRSAN FREHIQRRHR FSYDTFVDYD VDEEDMMNQV LQRSIIDQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.