Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase TRIM11 Protein
Produktkod. p-7154684
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16032101
Brand: enQuireBio™ QP8004ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase TRIM11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_660215.1
Gen-ID (Entrez) 81559
Namn E3 ubiquitin-protein ligase TRIM11 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TRIM11
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MELRTVCRVP GLVETLRRFR GDVTLDPDTA NPELILSEDR RSVQRGDLRQ ALPDSPERFD PGPCVLGQER FTSGRHYWEV EVGDRTSWAL GVCRENVNRK EKGELSAGNG FWILVFLGSY YNSSERALAP LRDPPRRVGI FLDYEAGHLS FYSATDGSLL FIFPEIPFSG TLRPLFSPLS SSPTPMTICR PKGGSGDTLA PQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.